Merck
B6032
BIS-TRIS hydrochloride
≥99.0% (titration)
Synonyma:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H19NO5 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
245.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
5.8-7.2
pKa 
6.5
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI key
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Phos-tag SDS-PAGE systems for phosphorylation profiling of proteins with a wide range of molecular masses under neutral pH conditions.: This research introduces the use of BIS-TRIS hydrochloride in Phos-tag SDS-PAGE systems to profile protein phosphorylation. The system operates under neutral pH conditions, making it suitable for analyzing proteins with diverse molecular weights. This method enhances the resolution of phosphorylated proteins, facilitating detailed phosphorylation studies crucial for understanding cellular signaling and protein function (Kinoshita et al., 2012).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Product Information Sheet
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B6032-25G04061832546575
B6032-500G04061832546582
B6032-100G04061833434406
B6032-1KG04061833434413