Merck
B0158
Nalgene® bottles, style 2105
capacity 500 mL
Synonyma:
nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2105-0016, laboratory container, receptical, vessel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nalgene® bottles, style 2105, capacity 500 mL
material
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle
polypropylene copolymer bottles (PPCO)
round bottle
joint
Joints threaded neck (53)
description
Autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0016
capacity
500 mL
color
translucent
Features and Benefits
  • Excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
  • Translucent - for visualization of samples.
  • A wide neck enables easy transferring of contents.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
  • Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
  • Manufactured from non-toxic materials.
General description
Store specimens where autoclaving is required is these Nalgene® Wide-Mouth Lab Quality PPCO Bottles. Made from high-quality, laboratory-grade plastic materials for reliably low leachables and extractables.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)