Přeskočit na
AXYT300RS
Pipette tips, for P2/P10
racked, size 0.5-10 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyma:
Pipette tips, pipette tips
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 890,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
0.5—10 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
Packaging:
pkg of 5x960tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc T-300-R-S, Corning
9 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear
sterility
sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-300-R-S, Corning
packaging
pkg of 5x960tips/cs
size
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
color
clear
Features and Benefits
Axygen® Universal Tips provide the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Compatible with most of the well-known brands of pipettors
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
  • Microvolume
  • Low-risk of sample loss due to high fluid retention
  • Low-risk of cross-contamination
  • Higher yield, accuracy, and precision
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
AXYT300AXYT300STKAXYT300STKS
volume
0.5—10 μL
volume
0.5—10 μL
volume
0.5—10 μL
volume
0.5—10 μL
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-300-R-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-300, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-300-STK, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-300-STK-S, Corning
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
sterile
feature
DNA free, barrier: no, filter: no, endotoxin free, RNase free
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
feature
-
feature
-
material
clear
material
clear
material
-
material
-
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 20x1000tips/cs
packaging
pkg of 10x480tips/cs
packaging
pkg of 10x480tips/cs
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette tips, for P2/P10
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)