Přeskočit na
AXYAM2MLRD
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
Synonyma:
Sealing mat
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 600,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
Material:
silicone (research-grade)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 5x10mats/cs
10 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
silicone (research-grade)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
Application
Corning® Axygen® AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate has been used in genomic DNA extraction from Sporosarcina pasteurii.
Features and Benefits
  • Made from research-grade silicone
  • Follows ethanol rinse and bleach wash protocol for reuse
  • Reduce evaporation in PCR and storage applications over a wide range of temperatures
  • Compatible with P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-DW-11-C, P-96-450R-C, assay,96 well deep well, and storage plates
  • Autoclavable
Legal Information
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
AXYAM384DWSQAXYAM2MLSQAXYAM500ULRD
Sealing mat for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
AXYAM2MLSQ
Sealing mat
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-384-DW-SQ, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-SQ, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-500UL-RD, Corning
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
size
384 wells
size
96 wells
size
96 wells
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)