O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥40 units/mg protein
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥40 units/mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Amyloglucosidase, a disaccharide enzyme is a member of the alpha-glucosidase type. It is produced by several species of Aspergillus genus.
Application
Amyloglucosidase from Aspergillus niger is used to hydrolyze α-D-glucosides. It may be used in the brewing of beer and in the production of bread and juices. Amyloglucosidase, from Sigma, has been used to hydrolyze glycogen into glucose monomers in order to study lipid accumulation in skeletal muscle .
Amyloglucosidase from Aspergillus niger has been used to liberate free glucose in the Belgica antarctica larva homogenate. It has also been used in digestive enzyme mixture for starch digestion.
Biochem/physiol Actions
Amyloglucosidase from Aspergillus niger is capable of hydrolyzing the α-D-(1-4), the α-D-(1-6), and the α-D-(1-3) glucosidic bonds of oligosaccharides .
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 solution, pH approx. 6.0
Other Notes
One unit will liberate 1.0 mg of glucose from starch in 3 min at pH 4.5 at 55 °C.
View more information on enzymes for complex carbohydrate analysis at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amyloglucosidase from Aspergillus niger
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?