Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 x 1 vial | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 040,00 Kč 6 030,00 Kč |
O této položce
6 030,00 Kč
Ceníková cena8 040,00 KčUložit 25 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliGeneral description
ProteoMass™ Apomyoglobin MALDI-MS Standard is required to calibrate and test matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers.
Application
ProteoMass™ Apomyoglobin MALDI-MS Standard has been used as an internal standard for MALDI-TOF-MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis.[1]
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging vial of 10 nmol | packaging vial of 10 nmol | packaging vial of 10 nmol | packaging vial of 10 nmol |
| mol wt (M+H+) 16,952.27 Da by calculation | mol wt monoisotopic mol wt 756.3997 Da | mol wt average mol wt 66,429.09 Da by calculation | mol wt monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?