Název produktu
Atovaquone, ≥98% (HPLC)
SMILES string
OC1=C([C@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
InChI
1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
InChI key
KUCQYCKVKVOKAY-CTYIDZIISA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
−20°C
Quality Level
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.