Merck
A1651
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt hydrate
≥60%, powder
Synonyma:
3′-Phosphoadenosine 5′-phosphosulfate lithium salt, APPS, Active sulfate, PAPS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H15N5O13P2S · xLi+ · yH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
507.26 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
8181191
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt hydrate, ≥60%
form
powder
Quality Segment
concentration
≥60%
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)CO[P](=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.4Li.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;;;;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
UGODCLHJOJPPHP-AZGWGOJFSA-J
Application
3′-Phosphoadenosine 5′-phosphosulfate (PAPS) is used as a universal sulfonate donor for in vivo sulfonation by sulfotransferases. PAPS is used for the sulfation of glycans. PAPS is also useful to study the distribution and function of its biological transporter(s).
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt has been used in a study that cloned and characterized a mammalian lithium-sensitive bisphosphate 3′-nucleotidase inhibited by inositol 1,4-bisphosphate. Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt has also been used in a study to assess the golgi-resident PAP-specific 3′-phosphatase-coupled sulfotransferase assays.
Analysis Note
Major impurities appear to be adenosine 3′,5′-diphosphate, sulfate and ammonia substitution products.
Disclaimer
Rapid decomposition occurs when exposed to room temperature: up to 17% per day at 37 °C. We ship on dry ice to minimize decomposition in transit.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)