O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H11NO4 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.18
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
SMILES string
O.N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4.H2O/c8-7(6(11)12)2-1-4(3-7)5(9)10;/h4H,1-3,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t4-,7+;/m1./s1
InChI key
AZRMVYVZWAKHMR-RERZVJIGSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
Biochem/physiol Actions
Excitatory amino acid receptor agonist; selective for the metabotropic glutamate receptor subtype.
Other Notes
Note: under IUPAC nomenclature, this compound is designated cis.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| A155-5MG | 04061833342459 |
| A155-100MG | 04061832281353 |
| A155-25MG | 04061833001851 |