Merck
A0810
Endoglycosidase H from Streptomyces plicatus
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonyma:
β-N-Acetylglucosaminidase H
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Číslo EC:
MDL number:
Recombinant:
expressed in E. coli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Endoglycosidase H or endo-β-N-acetylglucosaminidase H is an glycohydrolase. It is produced by Streptomyces plicatus and other Streptomyces species.
Biochem/physiol Actions
Endoglycosidase H is involved in cleaving the N-linked glycans present between the two N-acetylglucosamine (GlcNAc) residues in the core of the glycan chain in high-mannose sugars.
Physical form
Solution in 20 mM Tris HCl, pH 7.5, containing 50 mM NaCl, 1 mM EDTA
Other Notes
One unit will release N-linked oligosaccharides from 1 μmole of denatured ribonuclease B per min at 37 °C at pH 5.5.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)