Merck
916
α-Naphthyl Acetate Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
InChI key
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used in the 91A procedure for the demonstration of non-specific esterase activity in leukocytes.
Other Notes
12.5 mg/mL, in methanol solution with stabilizers
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
98.1 °F - closed cup
flash_point_c
36.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
669997-100MG04061833554791
534342000104054839117121
669997-500MG04061833554807
700174P-5MG04061838472427
T-047-1ML04061837330094
T2386-25MG04061838065445
T2386-100MG04061838256430
Z720771-75EA04061834388296
Z720836-85EA04061832967332
Z720798-20EA04061832967301
OP181-100UG04055977208856
T4764-1ML04061837346712
Z720801-20EA04061834388302
Z687162-100EA04061832967011
39382-10MG04061834390497
D6440-1CS04061834379942
D6789-1CS04061826744420
D7039-1CS04061834374145
D6315-1CS04061834379935
T-032-1ML04061837328978
H9649-1MG04061826675267
C4045-5MG04061832628738
C3920-5MG04061832628707