Merck
861
Naphthol AS-BI Alkaline Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
4 mg/mL
pH
9.5
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Kit component for Sigma Alkaline Phosphatase Procedure, kits 86C and 86R
Other Notes
Napthol AS-BI Alkaline Solution, 4 mg/mL in AMPD buffer, 2 mol/L, pH 9.5
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
B Claire McDyre et al.
Toxicologic pathology, 46(2), 202-223 (2018-01-31)
The past decade has seen an increase in the development and clinical use of biomarkers associated with histological features of liver disease. Here, we conduct a comparative histological and global proteomics analysis to identify coregulated modules of proteins in the
Shervin Bahrami et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 191, 37-43 (2018-03-24)
Retroviruses including Human Endogenous Retroviruses (HERVs), contain a conserved region with highly immunomodulatory functions in the transmembrane proteins in envelope gene (env) named immunosuppressive domain (ISU). In this report, we demonstrate that Env59-GP3 peptide holds therapeutic potential in a mouse
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
ABE21704053252910777
SAB4504404-100UG04061832525662
F9176-1VL04061837913693
861-10ML04061833039984
NIST86104061834187059
PL861-CGA-1EA04061832876290
PL861-CG-1EA04061832876252