Merck
68903
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt
galactose-6-sulfate sulphatase substrate, ≥90% (HPLC), powder
Synonyma:
4-MU-Gal-6S sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Beta-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt, 4-Methylumbelliferyl Gal-6S sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H17NaO11S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
440.35
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O11S.Na/c1-7-4-12(17)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-15(20)14(19)13(18)11(27-16)6-24-28(21,22)23;/h2-5,11,13-16,18-20H,6H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t11-,13+,14+,15-,16-;/m1./s1
InChI key
KHTOBGQRIASILC-XNSOHGFJSA-M
Application
suitable as a fluorogenic substrate for galactose-6-sulfate sulphatase; fluorogenic substrate for the diagnosis of Morquio disease type A
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
68903-5MG04061832764832