Merck
53048
5-Carboxy-tetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonyma:
"4-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester", 5-TAMRA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H25N3O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
527.52
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 543 nm; λem 578 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4C([O-])=O)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)19-8-5-16(13-22(19)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChI key
VWFRSNKRTNUMET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Carboxy-tetramethylrhodamine N-succinimidyl ester (5-TAMRA) is used as an amine coupling reagent to form 5-carboxy-tetramethylrhodamine (5-TAMRA) derivatized compounds. 5-TAMRA derivatized compounds may be used in applications as enzyme substrates, molecular probes, molecular beacons and as fluorescence resonance energy transfer (FRET) partners.
Other Notes
Fluorescent labeling of DNA and RNA
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)