Merck
46393
Fluo-3
suitable for fluorescence, ~70%
Synonyma:
4-(2,7-Dichloro-6-hydroxy-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′-(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C36H30Cl2N2O13
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
769.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
~70%
Quality Segment
form
solid
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N(CC(O)=O)CC(O)=O)c(OCCOc2cc(ccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(O)c(Cl)cc35)c1
InChI
1S/C36H30Cl2N2O13/c1-18-2-4-24(39(14-32(43)44)15-33(45)46)30(8-18)51-6-7-52-31-9-19(3-5-25(31)40(16-34(47)48)17-35(49)50)36-20-10-22(37)26(41)12-28(20)53-29-13-27(42)23(38)11-21(29)36/h2-5,8-13,41H,6-7,14-17H2,1H3,(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48)(H,49,50)
InChI key
OZLGRUXZXMRXGP-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluo-3 and related molecule Fluo3/AM are used as a fluorescence indicator of intracellular calcium (Ca2+). Fluo-3 may be use for flow cytometry and confocal laser scanning microscopy using visible light excitation (compatible with argon laser sources operating at 488 nm). Fluorescence intensity increases about 40-fold after calcium binding.
Other Notes
Fluorescent indicator for calcium used in flow cytometry. Fluorescence intensity increases about 40-fold after calcium binding
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)