O této položce
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
157 °C
solubility
hot water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥100 at 390-400 nm in water, ≥200 at 325-335 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCOc1cc([N+]#N)c(OCC)cc1NC(=O)c2ccccc2.CCOc3cc([N+]#N)c(OCC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C17H17N3O3.4ClH.Zn/c2*1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h2*5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 650714-5G | 04061831811452 |
| 650714-25G | 04061831822472 |
| 44670-50G | 04061832286181 |
| 44670-10G | 04061833471784 |