Přeskočit na
42364
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyma:
DiI
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C59H97ClN2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
933.87
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8251870
9 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
mol wt
933.87 g/mol
color
dark violet
mp
68 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 550 nm; λem 567 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C\C3=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
General description
DiI is a Dye Aye, a chemical with CAS number 41085-99-8. It is a fluorescent lipophilic cationic indocarbocyanine dye, which is usually made as a perchlorate salt. Mostly used for scientific staining purposes, such as single molecule imaging, fate mapping and neuronal tracing (as DiI is retained in the lipid bilayers).
Application
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate is used for the following applications:
  • Preparation of Dil solution[1]
  • fluorescent membrane dye[2][3][4]
  • Di-I Staining[5]
Biochem/physiol Actions
Lipophilic carbocyanine dye used primarily for optical recordings of membrane voltage and for studies of membrane fluidity. Retrograde stain for neurons; provides intense, long-lasting staining of live neurons in vivo and in vitro.
Other Notes
Lipophilic fluorescent probe for studying membranes[6][7]
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)