Merck
40530
Poly(ethylene glycol) octyl ether
Synonyma:
C8En (n = 2 to 9), Polyethylene glycol, n-Octylpolyoxyethylene, Octyl-POE, Polyethylene glycol monooctyl ether, Rosenbusch-Tenside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)6CH2(OCH2CH2)nOH
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.452
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
ZQCIMPBZCZUDJM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)