Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 730,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 600,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 30 200,00 Kč 22 650,00 Kč |
O této položce
3 730,00 Kč
biological source
(leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~200,000
color
white
mp
483 °C ((901 °F ))
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source (leuconostoc mesenteroides) | biological source (Leuconostoc mesenteroides) | biological source (Leuconostoc spp.) | biological source (Leuconostoc spp) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| color white | color white | color - | color white |
| mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F )) | mp 483 °C ((901 °F)) | mp 483 °C ((901 °F )) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran from Leuconostoc mesenteroides
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?