Merck
30395
(E)-β-Damascone
technical, ≥90% (GC)
Synonyma:
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H20O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.30
UNSPSC Code:
12164502
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-842-1
Beilstein/REAXYS Number:
2046078
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
InChI key
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (E)-β-Damascone
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)