Merck
03285
Cell Counting Kit
sufficient for 500 tests
Synonyma:
Fluorescent Cell Counter
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Usage:
sufficient for 500 tests
Storage temp.:
−20°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for 500 tests
storage temp.
−20°C
General description
Cell Counting kit, also known as FCCK, is a fluorescent cell counting product. The amount of a fluorescent dye, calcein, produced from Calcein-AM (3′,6′-Di(O-acetyl)-2′,7′-bis [N, Nbis-(carboxymethyl) aminomethyl]-fluorescein, tetraacetoxymethyl ester) by esterases in cells is directly proportional to the number of viable cells in a culture medium. Calcein-AM is highly lipophilic due to the presence of acetoxymethyl groups in the molecule, which rapidly permeates into the cell cytoplasm through the membrane.
Application
Cell Counting Kit or FCCK is used for the detection of live cells by fluorometric method.
Features and Benefits
Cell Counting Kit has the following advantages:
  • It doesn’t require any radioisotopes to function.
  • No solubilization procedure is needed.
  • Results are highly reproducible and accurate.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Buněčné testy pro buněčnou proliferaci (BrdU, MTT, WST1), životaschopnost buněk a experimenty cytotoxicity pro aplikace v oblasti rakoviny, neurověd a výzkumu kmenových buněk.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
291943-1G04061837656064
03285-1KT-F04061838618276