Přeskočit na
P7754
Acetylacetone
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyma:
2,4-Pentanedione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 160,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 030,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COCH2COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021208
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
204-634-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741937
Assay:
≥99%
Bp:
140.4 °C (lit.)
Vapor pressure:
6 mmHg ( 20 °C)
1 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
expl. lim.
11.4 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Acetylacetone (2,4-pentanedione) is an organic compound containing two carbonyl groups and one active methylene group. It is mainly used as an intermediate in the synthesis of various chemical derivatives. It can also be used as a modifier for polyolefins, corrosion inhibitors, and labeling of radiotracers.
Application
Acetylacetone can be used as:
  • A multifunctional ligand in the synthesis and feasible functionalization of gold nanoparticles (AuNPs).
  • A reactant to synthesize 9,10-dihydroacridines by reacting with methyl acetoacetate and Morita-Baylis-Hillman acetates.
  • A reagent in the synthesis of ZrO2(zirconium dioxide) via hydrolysis of Zr(OC3H7n)4. Acetylacetone controls the hydrolysis and condensation rates of alkoxides and thus, the nucleation and growth rates of oxides.
Packaging
Packaged in glass bottles
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1091605581413046
Acetylacetone analytical standard
Supelco
05581
Acetylacetone
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
Wacker Chemie AG, ≥99.5% (GC)
description
analytical standard
description
97%
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.6% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
autoignition temp.
662 °F
autoignition temp.
662 °F
autoignition temp.
662 °F
autoignition temp.
-
mp
−23 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylacetone
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
95.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
35 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
123-54-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?