Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 740,00 Kč |
2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 910,00 Kč |
O této položce
2 740,00 Kč
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
65.0-67.0%
form
liquid
ign. residue
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Hg: ≤0.005 mg/kg, K: ≤0.05 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitric acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?