agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
99.5-101.0%
form
crystalline
impurities
≤0.005% in water insoluble matters
ign. residue
≤0.02% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 2.5%)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium oxalate monohydrate
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?