Přeskočit na
232106
Phosphorus pentasulfide
99%
Synonyma:
Phosphorus(V) sulfide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 650,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 530,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
P2S5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.27
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-242-4
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
514 °C
1 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
bp
514 °C
mp
280-284 °C (lit.)
density
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphorus pentasulfide is also referred to as phosphorus(V) sulfide. It is widely employed as a thiating, deoxygenating and dehydrating agent in various organic reactions. It readily transforms esters to dithioesters.
Application
Phosphorus pentasulfide may be employed in the preparation of the following:
  • Bandgap polymer poly(isothianaphthene).
  • 3,5-diiodo-2-thiopyridone and 3,5-diiodo-4-thiopyridone.
  • Phosphorus pentasulfide can also be used:,In the conversion of carbonyls to thiocarbonyls.
  • To activate alcohols and carboxylic acid.
  • To convert furan to thiophene.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
29822090216079610
description
99%
description
powder, ACS reagent, ≥98.0%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
description
desiccant, with moisture indicator
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
assay
99%
assay
≥98.0%
assay
99%
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or granules
bp
514 °C
bp
-
bp
-
bp
-
mp
280-284 °C (lit.)
mp
340 °C (lit.)
mp
340 °C (lit.)
mp
340 °C (lit.)
density
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
supp_hazards
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?