Merck
228745
Ammonium sulfamate
ACS reagent, ≥98.0%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH4SO3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.12
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38060607
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NB.24
EC Number:
231-871-7
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline powder, crystalline solid, crystals or chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
crystalline powder, crystalline solid, crystals or chunks
impurities
≤0.02% insolubles
ign. residue
≤0.10%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
mp
131-135 °C (lit.)
cation traces
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
InChI key
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium sulfamate can be used as a catalyst to synthesize arylidene derivatives via microwave-enhanced Knoevenagel condensation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfamate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)