Přejít k obsahu
217565
Barium chloride dihydrate
ACS reagent, ≥99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
BaCl2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
244.26
NACRES:
NB.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-788-1
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder, crystals or chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder, crystals or chunks
impurities
≤0.005% insolubles, ≤0.005% oxidizers
loss
14.0-16.0% loss on drying
pH
5.2-8.2 (25 °C, 5%)
cation traces
Ca: ≤0.05%, Fe: ≤2 ppm, K: ≤0.0025%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.1%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Application
Barium chloride dihydrate has been used:
  • in patch-clamp electrophysiological studies to block subthreshold-activated potassium channels
  • as an inward rectifier potassium (Kir) channel blocker to study the role of the channel by measuring the microglial membrane currents in response to voltage ramp stimuli after ATP injection
  • to prepare the stock solution to make artificial cerebrospinal fluid (aCSF)
Biochem/physiol Actions
Barium chloride is a potassium ion channel blocker. It is considered toxic. Barium chloride prevents the D2-like receptor-mediated hyperpolarisation of spinal central pattern generator (CPG) neurons
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium chloride dihydrate
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)