Přeskočit na
112615
1-Octanol
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 370,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 060,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)7OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-917-6
Beilstein/REAXYS Number:
1697461
MDL number:
Assay:
99%
Bp:
196 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.14 mmHg ( 25 °C)
2 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
523 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for general lab use)
impurities
≤0.5% (water)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Chrna1(11435)
General description
1-Octanol (n-Octanol) is an ionic liquid and a linear alcohol having an aromatic odor.It has a relatively high boiling point, low water solubility and moderate viscosity. It can be synthesized from capric esters via catalytic hydrogenation. Its oxidative decomposition in the presence of anchored photocatalysts (anchored titanium oxide catalysts and standard TiO2 powder) has been investigated. Its liquid-phase oxidation to 1-octanal in the presence of Ti/Si binary oxide catalysts has been reported. It has gained wide recognition as an extraction solvent in analytical chemistry.
Application
1-Octanol may be used in the preparation of crystalline poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membranes.
Biochem/physiol Actions
Blocks T-type Ca2+ channels
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W28000395446297887
1-Octanol analytical standard
Supelco
95446
1-Octanol
description
ReagentPlus®, 99%
description
≥98%, FCC, FG
description
analytical standard
description
anhydrous, ≥99%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99%
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
expl. lim.
8 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.5% (water)
impurities
-
impurities
-
impurities
<0.005% water (100 mL pkg), <0.003% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanol
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
187.7 °F
Bod vzplanutí (°C)
86.5 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)