Merck
10029
Mercury(II) sulfate
puriss., ≥98%
Synonyma:
Mercuric sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HgSO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.65
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-992-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
ign. residue (after red. with HCOOH)
≤0.1% (as SO4)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Application
Mercury(II) sulfate can be used as a catalyst in the presence of sulfuric acid (H2SO4) for the:
  • Direct oxidation of methane to methanol.
  • Hydration of alkynes to the corresponding carbonyl compounds.
  • Conversion of alkyl protected glycals into their corresponding α,β-unsaturated enals (Perlin aldehydes).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) sulfate
signalword
Danger
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-35-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)