Přeskočit na
06203
Sodium hydroxide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 98-100.5%, pellets
Synonyma:
Caustic soda
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 200,00 Kč
6 x 1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 170,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
40.00
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
215-185-5
MDL number:
Assay:
98-100.5%
Vapor pressure:
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
grade
puriss.
assay
98-100.5%
form
pellets
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N), ≤0.002% heavy metals (as Pb), ≤1.0% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, silicate (as SiO2): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Al: ≤0.001%, As: ≤0.0002%, Fe: ≤0.001%, Hg: ≤0.0001%, K: ≤0.1%
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium hydroxide, also known as lye and caustic soda, is a strong base used universally as a neutralization agent in the chemical industry, paper making, petroleum refining, cleaning compounds, and drain cleaners.
Application
Sodium hydroxide can be used as:
  • A reagent in the gold-catalyzed selective oxidation of glycerol to glyceric acid.
  • A catalyst for the cross-dehydrogenative coupling of alcohols and hydrosilanes to synthesize silyl ethers.
  • A base in the transition-metal free Sonogashira-type couplings of aryl halides and alkynes to synthesize ynones in the presence of PEG as a phase-transfer agent.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
306576655104
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 98-100.5%, pellets
description
pellets, semiconductor grade, 99.99% trace metals basis
description
reagent grade, 97%, powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
98-100.5%
assay
99.99% trace metals basis
assay
97%
grade
puriss.
grade
semiconductor grade
grade
reagent grade
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
form
pellets
form
pellets
form
powder
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the weight of one pellet?
    1 answer
    1. Unfortunately, no additional testing for the weight of one pellet is determined.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review