Přejít k obsahu
SYNPLE-H091
Reagent-cartridge 7-Br-9-OMe-Benzoxazepane (0)
Synple
Synonyma:
Synple 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
reaction suitability
reaction type: Heterocycle Formation
parameter
up to 0.5 mmol scale
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Reagent-cartridge 7-Br-9-OMe-Benzoxazepane is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the synthesis of a bromo-, methoxy-disubstituted benzoxazepane heterocycle from an aldehyde through the use of a SnAP reagent. The cartridge contains all necessary reagents for transforming the chosen aldehyde into a bromo-, methoxy-disubstituted benzoxazepane heterocycle.
Scale: up to 0.5 mmol
Heterocycle: Bromo-, methoxy-disubstituted benzoxazepane
Compatible substrates: aldehyde
Cartridge contents:
  • Immobilized SnAP reagent
  • Cu catalyst (Cu(OTF)2 and 2,6-lutidinium triflate)
  • SCX (for purification)
  • Silica (for purification)
Related Cartridges:
  • SYNPLE-H001Reagent-cartridge Morpholine
  • SYNPLE-H002Reagent-cartridge Oxazepane
  • SYNPLE-H004Reagent-cartridge 2-Methylmorpholine
  • SYNPLE-H005Reagent-cartridge Piperazine
  • SYNPLE-H006Reagent-cartridge Diazepane
  • SYNPLE-H007Reagent-cartridge 3-Methylmorpholine
  • SYNPLE-H010Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(2-Pyr)
  • SYNPLE-H011Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(4-Pip)
  • SYNPLE-H090Reagent-cartridge 9-OMe-Benzoxazepane
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
Other Notes
An integrated console for capsule-based, automated organic synthesis
For more information on heterocycle formation using SnAP reagents, visit here: SnAP Technology Spotlight
Legal Information
Product of Synple Chem AG
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-48-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)