Přejít k obsahu
S5651
Starch from potato
suitable for electrophoresis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
potato
Quality Segment
description
Hydrolyzed
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
<6% acetone
color
white to off-white
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
Application
  • Development and application of mathematical modeling of thymol release from environmental-responsive potato starch active packaging films.: This paper presents the development and application of mathematical models to predict thymol release from potato starch-based active packaging films. These films respond to environmental changes, making them suitable for food preservation applications (Cui et al., 2024).
  • Applications and characterization of anti-browning enzymatically modified potato starch (EPS) film associated with chitosan (CTS)/L-Cys/citric acid (CA) on fresh-cut potato slices.: This research explores the use of enzymatically modified potato starch films in combination with chitosan, L-cysteine, and citric acid to prevent browning in fresh-cut potatoes, enhancing their shelf life and quality (Zhu et al., 2024).
  • Effects of synergistic action on rheological and thermal properties of potato starch complexes co-gelatinized with caffeic acid and squash polysaccharides extracted with water and subcritical water.: This study examines the rheological and thermal properties of potato starch complexes when co-gelatinized with caffeic acid and squash polysaccharides. The findings suggest potential applications in food and biopolymer industries (Zhang et al., 2024).
Preparation Note
Hydrolyzed for electrophoresis
Analysis Note
This high quality starch is specifically tested for use in starch gel electrophoresis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch from potato
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-64-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)