O této položce
Lineární vzorec:
(C6H10O5)n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12164500
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-679-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliquality
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Quality Segment
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
Internal control for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch from corn
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?