Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 24 °C)
API family
povidone
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
685 °F
expl. lim.
10 %
packaging
pkg of 200 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Vinyl-2-pyrrolidinone
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
203.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
95 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
88-12-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?