Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1570406
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
700 °F
expl. lim.
13.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
71.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
22 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?