Merck
PHR1150
Acetaminophen Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
4-Nitrophenol, Paracetamol Impurity F, p-Nitrophenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
139.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-811-7
Beilstein/REAXYS Number:
1281877
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1003064
vapor pressure
0.6 mmHg ( 120 °C)
API family
acetaminophen, paracetamol
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
541 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP (PhEur) primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA8987 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Values of analytes vary lot to lot.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaminophen Related Compound F
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Kidney,Liver
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
336.2 °F
Bod vzplanutí (°C)
169 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
100-02-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)