O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H25NO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
351.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N]21(=O)[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\C[C@H]([C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)CC1
InChI
1S/C18H25NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-,19?/m1/s1
InChI key
PLGBHVNNYDZWGZ-GPUZEBNTSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Analysis Note
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?