Merck
P4030
Phloxine B
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyma:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein disodium salt, Acid Red 92, Cyanosine, D&C;Red No. 28, Eosin 10B
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H2Br4Cl4Na2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
829.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-355-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3887100
Colour Index Number:
45410
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phloxine B, Dye content ≥80 %, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
1150-1300 at 546-550 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
General description
Phloxine B is part of the xanthylium class of dyes. The stain is mostly used to determine cell ploidy and temperature sensitivity of Schizosaccharomyces pombe. Solid media is colored a vivid pink.
Application
Phloxine B has been used as a component of yeast extract peptone dextrose (YEPD) to grow Schizosaccharomyces pombe.
Certified for use in Mallory′s phloxine-methylene blue stain; Kreyberg′s method for keratin and mucus.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phloxine B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)