O této položce
grade
pharmaceutical primary standard
API family
prednisolone
manufacturer/tradename
EDQM
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Application
Packaging
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prednisolone
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?