Merck
M6409
Malt Extract Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Microbiologically tested
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
bioburden testing
food and beverages, microbiology
suitability
molds, yeasts
Application
Recommended for use in the cultivation of recombinant strains of E. coli.
Preparation Note
Solve 15.0 g in 1 litre distilled water. Autoclave 15 minutes at 121°C.
Other Notes
Contains: Malt extract, maltose, yeast extract and dextrose.
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malt Extract Broth
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M6409-250G04061834060901