Přeskočit na
H17902
Hydroquinone
99%, ReagentPlus®
Synonyma:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
707,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 920,00 Kč
2 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 380,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4-1,4-(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-617-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605970
Assay:
99%
707,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hydroquinone, ReagentPlus®, 99%
vapor density
3.81 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
autoignition temp.
930 °F
impurities
≤0.6% water (Karl Fischer)
bp
285 °C (lit.)
mp
171-175 °C, 172-175 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydroquinone (HQ), a phenolic compound, is also known as 1,4-dihydroxy-benzene. The detection of HQ along with resorcinol and phenol in air samples by synchronous fluorescence method has been proposed. The electrochemical oxidation of HQ has been studied using cyclic and differential pulse voltammetry. Its enthalpies of sublimation, vaporization and fusion have been reported.
Application
Hydroquinone may be used to synthesize bicyclic phosphonate derivative by reacting with phosphonic dichloride.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H900374347PHL80712
Hydroquinone certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74347
Hydroquinone
Hydroquinone phyproof® Reference Substance
PHL80712
Hydroquinone
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
bp
285 °C (lit.)
bp
285 °C (lit.)
bp
285 °C (lit.)
bp
285 °C (lit.)
mp
171-175 °C, 172-175 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
autoignition temp.
930 °F
autoignition temp.
930 °F
autoignition temp.
930 °F
autoignition temp.
930 °F
vapor density
3.81 (vs air)
vapor density
3.81 (vs air)
vapor density
3.81 (vs air)
vapor density
3.81 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can this be mixed with moisturizers to lighten the skin tone?
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only and has not been tested for suitability for cosmetic use. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?