Merck
ERMBF423B
Maize GMO Standard ERM-BF423
0.1% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
Synonyma:
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
quality
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
composition
genetically modified MIR604 maize, 0.1%
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maize GMO Standard ERM-BF423
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)