Přejít k obsahu
ERMBF411A
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 0% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Synonyma:
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
ERM®
quality
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
composition
genetically modified Bt-176 maize, 0%
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maize GMO Standard ERM-BF411
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)