Merck
ERMBE375
Compound feedingstuff (aflatoxins, very low level)
ERM®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
ERMBE375
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Matrix Group: Animal Feed
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3