Přejít k obsahu
ERMBC403
Cucumber (pesticides)
ERM®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
agriculture
format
matrix material
storage temp.
−70°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Pesticides: Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Diazinon, a-Endosulfan, Fenitrothion, Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Malathion, Methomyl, Tebuconazole, Thiabendazole
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)