Merck
CLNSED2
Clean Sediment #2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 250 g
manufacturer/tradename
RTC CLNSED-2-100
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c