Merck
BCR263R
Defatted peanut meal
BCR®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
BCR263R
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3