O této položce
grade
pharmaceutical primary standard
API family
penicillin & derivatives
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S6[C@H]7N([C@H](C6(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]7NC(=O)Cc8ccccc8.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]4NC(=O)Cc5ccccc5.[N+H2](CC[N+H2]Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2/t2*11-,12+,14-;/m11./s1
InChI key
BVGLIYRKPOITBQ-ANPZCEIESA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?