Merck
ALD00604
(+)-PSI Reagent
95%
Synonyma:
(+)-Ψ, (2R,3aR,6S,7aR)-3a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-6-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus-Sulfur Incorporation Reagent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H16F5OPS3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
446.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Assay:
95%
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
95%
form
powder or crystals
mp
102-107 °C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@]3([C@H](O2)C[C@H](CC3)C(=C)C)C)F)F
InChI key
YPYCUYPOHPPYAS-DWBMIXFYSA-N
Application
Air- and moisture-tolerant, this (+)-PSI Reagent was developed in the Baran lab for stereocontrolled synthesis of phosphorothioate oligonucleotides. The enantiomer, (−)-PSI Reagent, is also available (cat# ALD00602).
The PSI Reagents open access to thiophosphate-based nucleotide molecules with therapeutic promise as demonstrated by the Baran lab in the preparation of pure stereoisomers of cyclic dinucleotides (CDNs) and antisense oligonucleotides (ASOs).
Learn more about PI and PSI reagents
Legal Information
PCT/US2019/027256; U.S. Nonprovisional Patent Application #16/382,692
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)