Merck
A3648
(3-Aminopropyl)triethoxysilane
≥98%
Synonyma:
APTS, 3-Triethoxysilylpropylamine, APTES
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
221.37
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-048-4
Beilstein/REAXYS Number:
1754988
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
pH
11 (20 °C, 20 g/L)
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
mp
220-222 °C
density
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
InChI key
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Application
  • (3-Aminopropyl)triethoxysilane has been used for the preparation of cadherin surfaces on glass slides.
  • It has been used for the preparation of RGD (Arg-Gly-Asp)-treated silicone membranes.
  • It has been used for the preparation of the avidin–biotin coverslips.
Biochem/physiol Actions
(3-Aminopropyl)triethoxysilane forms aminopropyl derivative of glass, an adsorbent for affinity chromatography. It is used to prepare positively charged slides suitable for use with various immunohistochemical and in situ hybridization procedures.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3-Aminopropyl)triethoxysilane
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)